Sodium hydroxyde 1 mol/L dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Caustic soda
S0542-500ML
TCIAS0542-500MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0542-500ML
Sodium hydroxyde 1 mol/L dans l'eau
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Densité: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08627
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ad9f0ae6cb70e42c09b93adaaa46630b4a7937a&vid=4b450a38107228918d6acd997335f0c6a10aa65c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 0.95 to 1.05 mol/L
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité