Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulphonyl chloride polystyrene resin 4,5 - 5,3 mmol/g, "cross-linked" 1% DVB (50-100 mesh)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Benzenesulphonyl chloride resin

S0545-5G
TCIAS0545-5GEA 154 EUR InStock
TCIAS0545-5G
Sulphonyl chloride polystyrene resin 4,5 - 5,3 mmol/g, "cross-linked" 1% DVB (50-100 mesh)
Sulphonyl chloride polystyrene resin


Numéro MDL: MFCD00211665
Numéro CAS: 163894-16-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Loading 4.5 to 5.3 mmol/g

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité