Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium éthylate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

S0547-100G
TCIAS0547-100GEA 29.7 EUR InStock
TCIAS0547-100G
Sodium éthylate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium éthylate


Formule: C₂H₅NaO
Point de fusion: 260 °C
Densité: 0,868 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30°C
Numéro MDL: MFCD00012417
Numéro CAS: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
ONU: 3206
ADR: 4.2,II
Merck Index: 14,08539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ca7fe58fa4e802e01d8ccd60c502585d3d1f162&vid=8ca7fe58fa4e802e01d8ccd60c502585d3d1f162&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité