Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-Serine benzyl ester hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

S0550-5G
TCIAS0550-5GEA 96.8 EUR InStock
TCIAS0550-5G
L-Serine benzyl ester hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
L-Serine benzyl ester hydrochloride


Formule: C₁₀H₁₃NO₃·HCl
Numéro MDL: MFCD00038955
Numéro CAS: 60022-62-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cf63021d49f3708ec588a7c0b0e049b266b9d42&vid=7cf63021d49f3708ec588a7c0b0e049b266b9d42&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -13.0 deg (C=1, H2O)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité