Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Stilbenedicarboxylic acid ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4-Stilbenedicarboxylic acid

S0557-25G
TCIAS0557-25GEA 77 EUR InStock
TCIAS0557-25G
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid ≥95.0% (par HPLC)
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid


Formule: C₁₆H₁₂O₄
MW: 268,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013994
Numéro CAS: 100-31-2
EINECS: 202-838-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=633b7220c1b04ba5a6720eb8758d50ab9baf87cb&vid=633b7220c1b04ba5a6720eb8758d50ab9baf87cb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization back titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité