Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulphadiazine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(2-Pyrimidinyl)sulphanilamide, 4-Amino-N-(pyrimidin-2-yl)benzenesulphonamide, 4-Amino-N-(2-pyrimidinyl)benzenesulphonamide

S0579-25G
TCIAS0579-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0579-25G
Sulphadiazine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sulphadiazine


Formule: C₁₀H₁₀N₄O₂S
MW: 250,28 g/mol
Point de fusion: 256°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006065
Numéro CAS: 68-35-9
EINECS: 200-685-8
Merck Index: 14,08903
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité