Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulphasalazine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

S0580-25G
TCIAS0580-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAS0580-25G
Sulphasalazine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sulphasalazine


Formule: C₁₈H₁₄N₄O₅S
MW: 398,39 g/mol
Point de fusion: 246°C
Numéro MDL: MFCD00057363
Numéro CAS: 599-79-1
EINECS: 209-974-3
Merck Index: 14,08942
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité