Sulphamonomethoxine ≥93.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-N-(6-methoxypyrimidin-4-yl)benzenesulphonamide, 4-Amino-N-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulphonamide, N-(6-Methoxy-4-pyrimidinyl)sulphanilamide
S0592-5G
TCIAS0592-5GEA 95.7 EUR InStock
TCIAS0592-5G
Sulphamonomethoxine ≥93.0% (par HPLC)
Sulphamonomethoxine
Formule: C₁₁H₁₂N₄O₃S
MW: 280,30 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063466
Numéro CAS: 1220-83-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 206.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité