Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Stevioside ≥85.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

S0594-25G
TCIAS0594-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAS0594-25G
Stevioside ≥85.0% (par HPLC)
Stevioside


Formule: C₃₈H₆₀O₁₈
MW: 804,88 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079561
Numéro CAS: 57817-89-7
EINECS: 260-975-5
Merck Index: 14,08810
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72834b5bbff0f785f9552ed5641ce57c7dfdbbef&vid=dc00f2428871b96c253d6798048132dfa0c56c4a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Specific rotation [a]20/D -28.0 to -32.0 deg (C=6, H2O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité