Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium formiate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

S0807-500G
TCIAS0807-500GEA 34.1 EUR InStock
TCIAS0807-500G
Sodium formiate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium formiate


Formule: HCO₂Na
Point de fusion: 253°C
Densité: 1,919 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013101
Numéro CAS: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
ATTEINDRE: 01-2119486468-21
Merck Index: 14,08621
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14463cb3654d78b8d6c10158c0c69a5d829e80c7&vid=14463cb3654d78b8d6c10158c0c69a5d829e80c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité