Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Succinimidyl-4-[3,5-dimethyl-4-(4-nitrobenzyloxy)phenyl]-4-oxobutyrate ≥96.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

S0808-100MG
TCIAS0808-100MGEA 160 EUR InStock
TCIAS0808-100MG
Succinimidyl-4-[3,5-dimethyl-4-(4-nitrobenzyloxy)phenyl]-4-oxobutyrate ≥96.0% (par HPLC)
Succinimidyl-4-[3,5-dimethyl-4-(4-nitrobenzyloxy)phenyl]-4-oxobutyrate


Formule: C₂₃H₂₂N₂O₈
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 948995-62-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4815055cc47a7a39d4a5de09bcadaaea03a19ec&vid=f4815055cc47a7a39d4a5de09bcadaaea03a19ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.80 and le 6.50 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité