Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropoxy)borohydride ≥75.0% (par analyse titrimétrique) réactif réducteur

Fournisseur: TCI
Attention

S0810-5G
TCIAS0810-5GEA 101 EUR InStock
TCIAS0810-5G
Sodium tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropoxy)borohydride ≥75.0% (par analyse titrimétrique) réactif réducteur
Sodium tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropoxy)borohydride


Formule: C₉H₄BF₁₈NaO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 139494-68-1
ONU: 1409
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 75.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité