Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Gel de silice, sphérique 100 µm pour la chromatographie sur colonne

Fournisseur: TCI
Attention

S0822-1KG
TCIAS0822-1KGEA 104 EUR InStock
TCIAS0822-1KG
Gel de silice, sphérique 100 µm pour la chromatographie sur colonne
Gel de silice


Formule: SiO₂
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,08493
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0705b92778cb8bc9132902b348aef54c914f1c42&vid=dc6ce8a83f33b60c583699696d22b5238b76ca1b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Specific surface gt. 400 to 550 m2/g
Pore volume 0.70 to 0.90 mL/g
Density of arrangement 0.40 to 0.60 g/mL
Water content 3.0 to 7.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité