Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(2-Hydroxy-3-sulphopropyl)-3,5-dimethoxyaniline sodium salt ≥98.0% (par HPLC) pour recherche biochimique

Fournisseur: TCI

S0827-200MG
TCIAS0827-200MGEA 77 EUR InStock
TCIAS0827-200MG
N-(2-Hydroxy-3-sulphopropyl)-3,5-dimethoxyaniline sodium salt ≥98.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
N-(2-Hydroxy-3-sulphopropyl)-3,5-dimethoxyaniline sodium salt


Formule: C₁₁H₁₇NO₆S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063425
Numéro CAS: 82692-88-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0df5c3ab0580df06a6a63c769eebd6cb4655429&vid=eaa88a333e1e7e53f827d7dcd7525b46343cae34&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Hydrogendioxide detection test (Peroxidase method) to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité