Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium sulphanilate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique

Fournisseur: TCI

S0832-5G
TCIAS0832-5GEA 24.2 EUR InStock
TCIAS0832-5G
Sodium sulphanilate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Sodium sulphanilate hydrate


Formule: C₆H₇NO₃S
Numéro MDL: MFCD00064394
Numéro CAS: 123333-70-0
Merck Index: 14,08926
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 16.0 %
Nitrite ion detection test (Griess method) to pass test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité