Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulfanilamide ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique

Fournisseur: TCI
Attention

S0833-5G
TCIAS0833-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAS0833-5G
Sulfanilamide ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Sulfanilamide


Formule: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
Point d'ébullition: 401 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 163…167 °C
Densité: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007939
Numéro CAS: 63-74-1
EINECS: 200-563-4
Merck Index: 14,08925
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4a46e1b4a7c5af9fc46ff5093a7ab1621766873&vid=564a4c33e7da6793a3438fd012f9d8aa35678d23&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Diazo Method) min. 99.0 %
Nitrite ion detection test (Griess method) to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité