Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Sophoricoside ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Genistein 4'-Glucoside, 5,7-Dihydroxy-3-(4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenyl)-4H-chromen-4-one, 4'-(beta-D-Glucopyranosyloxy)-5,7-dihydroxyisoflavone

S0835-100MG
TCIAS0835-100MGEA 153 EUR InStock
TCIAS0835-100MG
Sophoricoside ≥98.0% (par HPLC)
Sophoricoside


Formule: C₂₁H₂₀O₁₀
MW: 432,38 g/mol
Point de fusion: 297°C
Numéro MDL: MFCD01075138
Numéro CAS: 152-95-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -16.0 to -20.0 deg (C=1, Pyridine)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité