Sodium stearoyllactate (nommé)
Fournisseur: TCI
S0846-25G
TCIAS0846-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0846-25G
Sodium stearoyllactate (nommé)
Sodium stearoyllactate
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Ester Value 150 to 190
Acid Value 60 to 80
Heavy metals (as Pb) max. 10 ppm
Arsenic (as As2O3) max. 1.0 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité