N-Succinimidyl Bromoacetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-bromoacetate, N-(Bromoacetoxy)succinimide, Bromoacetic Acid N-Succinimidyl Ester, Bromoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
S0852-100MG
TCIAS0852-100MGEA 52.8 EUR InStock
TCIAS0852-100MG
N-Succinimidyl Bromoacetate ≥98.0% (par GC)
N-Succinimidyl Bromoacetate
Formule: C₆H₆BrNO₄
MW: 236,02 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00058571
Numéro CAS: 42014-51-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 118.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité