SATP (N-Succinimidyl 3-(Acetylthio)propionate) ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
S0859-100MG
TCIAS0859-100MGEA 119 EUR InStock
TCIAS0859-100MG
SATP (N-Succinimidyl 3-(Acetylthio)propionate) ≥95.0% (par GC)
SATP (N-Succinimidyl 3-(Acetylthio)propionate)
Formule: C₉H₁₁NO₅S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00133023
Numéro CAS: 84271-78-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc548afe5b7dc044905c4b56be4c235490201df&vid=1bc548afe5b7dc044905c4b56be4c235490201df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 64.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité