N-Succinimidyl 5-Azido-2-nitrobenzoate ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Azido-2-nitrobenzoic Acid N-Succinimidyl Ester, ANB-NOS, N-(5-Azido-2-nitrobenzoyloxy)succinimide
S0860-10MG
TCIAS0860-10MGEA 51.7 EUR InStock
TCIAS0860-10MG
N-Succinimidyl 5-Azido-2-nitrobenzoate ≥97.0% (par HPLC)
N-Succinimidyl 5-Azido-2-nitrobenzoate
Formule: C₁₁H₇N₅O₆
MW: 305,21 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00054962
Numéro CAS: 60117-35-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 22.20 to 23.20 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité