SMPB (N-Succinimidyl 4-(4-Maleimidophenyl)butyrate) ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(4-Maleimidophenyl)butyric Acid N-Succinimidyl Ester, SMPB, Succinimidyl 4-(p-maleimidophenyl)butyrate
S0861-10MG
TCIAS0861-10MGEA 41.8 EUR InStock
TCIAS0861-10MG
SMPB (N-Succinimidyl 4-(4-Maleimidophenyl)butyrate) ≥97.0% (par HPLC)
SMPB (N-Succinimidyl 4-(4-Maleimidophenyl)butyrate)
Formule: C₁₈H₁₆N₂O₆
MW: 356,33 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00054961
Numéro CAS: 79886-55-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité