Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Si-TMT (=2,4,6-trimercaptotriazine silica gel) 0,2 - 0,5 mmol/g

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,4,6-Trimercaptotriazine Silica Gel

S0865-5G
TCIAS0865-5GEA 187 EUR InStock
TCIAS0865-5G
Si-TMT (=2,4,6-trimercaptotriazine silica gel) 0,2 - 0,5 mmol/g
Si-TMT (=2,4,6-trimercaptotriazine silica gel)


Numéro CAS: 1226494-16-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Loading 0.20 to 0.50 mmol/g

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité