D-erythro-Sphingosine ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
S0874-25MG
TCIAS0874-25MGEA 118 EUR InStock
TCIAS0874-25MG
D-erythro-Sphingosine ≥96.0% (par GC)
D-erythro-Sphingosine
Formule: C₁₈H₃₇NO₂
Point de fusion: 74°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036751
Numéro CAS: 123-78-4
EINECS: 204-651-3
Merck Index: 14,08747
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3c98c16d0a8931c50af353b61a78e3e824724fc&vid=b3c98c16d0a8931c50af353b61a78e3e824724fc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -0.9 to -3.0 deg (C=1, CHCL3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité