Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(+)-Sparteine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

S0884-1G
TCIAS0884-1GEA 115 EUR InStock
TCIAS0884-1G
(+)-Sparteine ≥98.0% (par GC)
(+)-Sparteine


Formule: C₁₅H₂₆N₂
Point d'ébullition: 174°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00869353
Numéro CAS: 492-08-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité