Sodium-5-(2-aminoethylamino)-1-naphthalenesulphonate hydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
S0891-100MG
TCIAS0891-100MGEA 36.3 EUR InStock
TCIAS0891-100MG
Sodium-5-(2-aminoethylamino)-1-naphthalenesulphonate hydrate ≥98.0% (par HPLC)
Sodium-5-(2-aminoethylamino)-1-naphthalenesulphonate hydrate
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₃S
Numéro MDL: MFCD00051474
Numéro CAS: 100900-07-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76842593788a72f113732719ef64f54a17a07ad5&vid=1eb716453a30baa2d7f9ec8a0000bca5f348ceb1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 14.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité