N-Succinimidyl 4-Formylbenzoate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ald-Ph-NHS ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 4-formylbenzoate, 4-Formylbenzoic Acid N-Succinimidyl Ester
S0893-100MG
TCIAS0893-100MGEA 238 EUR InStock
TCIAS0893-100MG
N-Succinimidyl 4-Formylbenzoate ≥98.0% (par HPLC)
N-Succinimidyl 4-Formylbenzoate
Formule: C₁₂H₉NO₅
MW: 247,21 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00133733
Numéro CAS: 60444-78-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85558f4f9da41d0e6b104099069a5d0c0ae44ca2&vid=85558f4f9da41d0e6b104099069a5d0c0ae44ca2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 168.0 to 175.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité