Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Swertiamarin ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (4aR,5R,6S)-4a-Hydroxy-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-vinyl-4,4a,5,6-tetrahydropyrano[3,4-c]pyran-1(3H)-one

S0897-25MG
TCIAS0897-25MGEA 115 EUR InStock
TCIAS0897-25MG
Swertiamarin ≥98.0% (par HPLC)
Swertiamarin


Formule: C₁₆H₂₂O₁₀
MW: 374,34 g/mol
Point de fusion: 114°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07783984
Numéro CAS: 17388-39-5
Merck Index: 14,09010
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8bdd033901b8fcc5a249e7455886d26a0087129&vid=f8bdd033901b8fcc5a249e7455886d26a0087129&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -136 to -141 deg (C=0.5、EtOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité