Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methylselenocysteine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Se-methylseleno-L-cysteine, (R)-2-Amino-3-(methylselanyl)propanoic acid, (R)-2-Amino-3-(methylseleno)propionic acid, Se-(Methyl)seleno-L-cysteine, H-3-(Me-Se)-Ala-OH

S0901-100MG
TCIAS0901-100MGEA 102 EUR InStock
TCIAS0901-100MG
Methylselenocysteine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Methylselenocysteine


Formule: C₄H₉NO₂Se
MW: 182,092 g/mol
Numéro MDL: MFCD00800565
Numéro CAS: 26046-90-2
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33a51e42941a84c7a1ef7d9e95ff496aa045cd66&vid=33a51e42941a84c7a1ef7d9e95ff496aa045cd66&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -14.0 to -16.0 deg (C=1, H2O)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité