Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Sulpho-1,8-naphthalic anhydride potassium salt ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Sulpho-1,8-naphthalenedicarboxylic Anhydride Potassium Salt, 4-sulpho-1,8-naphthalic Anhydride Potassium Salt

S0904-25G
TCIAS0904-25GEA 88 EUR InStock
TCIAS0904-25G
4-Sulpho-1,8-naphthalic anhydride potassium salt ≥98.0% (par HPLC)
4-Sulpho-1,8-naphthalic anhydride potassium salt


Formule: C₁₂H₆O₆S
MW: 316,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012097
Numéro CAS: 71501-16-1
EINECS: 275-547-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a9129d2592493059304a48f5259c6d1f52e0f8a&vid=9a9129d2592493059304a48f5259c6d1f52e0f8a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Methanolysis Method) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité