Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulindac Sulphide ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

S0906-25MG
TCIAS0906-25MGEA 120 EUR InStock
TCIAS0906-25MG
Sulindac Sulphide ≥98.0% (par HPLC)
Sulindac Sulphide


Formule: C₂₀H₁₇FO₂S
MW: 340,4 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00869764
Numéro CAS: 32004-67-4
EINECS: 250-892-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28f5fdb619374aa535bcf8280ab6b0569fea8659&vid=28f5fdb619374aa535bcf8280ab6b0569fea8659&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité