Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium bromodifluoroacetate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bromodifluoroacetic Acid Sodium Salt

S0908-5G
TCIAS0908-5GEA 93.5 EUR InStock
TCIAS0908-5G
Sodium bromodifluoroacetate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium bromodifluoroacetate


Formule: C₂HBrF₂O₂
MW: 196,91 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038355
Numéro CAS: 84349-27-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae8f7a45eace777ff83c868d669cab7498b4d14a&vid=ae8f7a45eace777ff83c868d669cab7498b4d14a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité