N-Succinimidyl trifluoroacetate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: TFA-NHS, N-(Trifluoroacetoxy)succinimide, Trifluoroacetic acid N-Succinimidyl ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2,2,2-trifluoroacetate
S0915-1G
TCIAS0915-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAS0915-1G
N-Succinimidyl trifluoroacetate ≥95.0% (par GC)
N-Succinimidyl trifluoroacetate
Formule: C₆H₄F₃NO₄
MW: 211,10 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Numéro MDL: MFCD00595252
Numéro CAS: 5672-89-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54bbd510ddeb4d2e64b24e06db983494da9fc857&vid=54bbd510ddeb4d2e64b24e06db983494da9fc857&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité