Solvent red 197 ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Diethylamino)-7-imino-7H-benzo[4,5]imidazo[1,2-a]chromeno[3,2-c]pyridine-6-carbonitrile
S0919-1G
TCIAS0919-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAS0919-1G
Solvent red 197 ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Solvent red 197
Formule: C₂₃H₁₉N₅O
MW: 381,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD02176212
Numéro CAS: 52372-39-1
EINECS: 257-885-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11bb2da8c0ecde9d0fdf89bebb26ed4158194c5e&vid=11bb2da8c0ecde9d0fdf89bebb26ed4158194c5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Absorbance (E1%1cm) min. 1200 (Toluene, 542.0 to 546.0 nm)
Lambda max. 542.0 to 546.0 nm (Toluene)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité