Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-Sodium lactate 60% dans l'eau

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (±)-Lactic acid sodium salt, (±)-2-Hydroxypropionic acid sodium salt, Lactate sodium, DL-Lactic acid sodium salt, (±)-2-Hydroxypropanoic acid sodium salt, Sodium 2-hydroxypropanoate

S0928-500G
TCIAS0928-500GEA 38.5 EUR InStock
TCIAS0928-500G
DL-Sodium lactate 60% dans l'eau
DL-Sodium lactate


Formule: H₃CCH(OH)COONa
MW: 112,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065400
Numéro CAS: 72-17-3
EINECS: 200-772-0
Merck Index: 14,08635
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdd8c24bd31dd0217e0a42218315c851aad03e69&vid=73f53b39ac9e313758c8540336f1c3ddf05a4530&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 60.0 to 65.0 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité