Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium-1-methyl-3-sulphinopropionate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

S0934-200MG
TCIAS0934-200MGEA 55 EUR InStock
TCIAS0934-200MG
Sodium-1-methyl-3-sulphinopropionate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium-1-methyl-3-sulphinopropionate


Formule: C₄H₈O₄S
Numéro MDL: MFCD07776796
Numéro CAS: 90030-48-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83fcc114f05efa10168d00146bbf9e2d7bd23ce6&vid=83fcc114f05efa10168d00146bbf9e2d7bd23ce6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité