Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Strontium Ranelate hydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

S0938-1G
TCIAS0938-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAS0938-1G
Strontium Ranelate hydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Strontium Ranelate hydrate


Formule: C₁₂H₆N₂O₈SSr₂·xH₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09038742
Numéro CAS: 674773-07-0
Merck Index: 14,08106
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e80326797a5812ab5b390449188b510a148475fa&vid=e80326797a5812ab5b390449188b510a148475fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité