Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-2,2',3,3'-Tetrahydro-1,1'-spirobi[1H-indene]-7,7'-diol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-SPINOL, (S)-7,7'-Dihydroxy-1,1'-spirobiindane, (S)-1,1'-Spirobiindane-7,7'-diol

S0958-1G
TCIAS0958-1GEA 1220 EUR InStock
TCIAS0958-1G
(S)-2,2',3,3'-Tetrahydro-1,1'-spirobi[1H-indene]-7,7'-diol ≥98.0% (par GC)
(S)-2,2',3,3'-Tetrahydro-1,1'-spirobi[1H-indene]-7,7'-diol


Formule: C₁₇H₁₆O₂
MW: 252,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD16621090
Numéro CAS: 223259-63-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité