Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Hydroxy-4-methylcoumarin-3-acetic acid succinimidyl ester ≥90.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Succinimidyl 7-Hydroxy-4-methylcoumarin-3-acetate, N-Succinimidyl 4-Methylumbelliferone-3-acetate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-(7-hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-chromen-3-yl)acetate, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin-3-acetic acid N-Succinimidyl ester, 4-Methylumbelliferone-3-acetic acid N-Succinimidyl ester

S0960-25MG
TCIAS0960-25MGEA 165 EUR InStock
TCIAS0960-25MG
7-Hydroxy-4-methylcoumarin-3-acetic acid succinimidyl ester ≥90.0% (par HPLC, azote total)
7-Hydroxy-4-methylcoumarin-3-acetic acid succinimidyl ester


Formule: C₁₆H₁₃NO₇
MW: 331,28 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00467590
Numéro CAS: 96735-88-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef451f91196c224ecf797ff86447c2d9def8d473&vid=ef451f91196c224ecf797ff86447c2d9def8d473&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 90.0 %
Fluorophotometric-detection test to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité