Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium Tellurite Pentahydrate

Fournisseur: TCI
Danger

S0965-25G
TCIAS0965-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAS0965-25G
Sodium Tellurite Pentahydrate
Sodium Tellurite Pentahydrate


Formule: Na₂TeO₃·₅H₂O
MW: 221,58 g/mol
Point de fusion: 300°C
Numéro MDL: MFCD00671085
Numéro CAS: 22451-06-5
ONU: 3284
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Assay min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité