Mini filters, TCI OPTI-SOLV™
Fournisseur: TCI
S1455-3CLM
TCIAS1455-3CLMEA 159 EUR InStock
TCIAS1455-3CLM
Mini filters, TCI OPTI-SOLV™
Filtres Filtres de précolonnes
The TCI OPTI-SOLV™ mini filters are similar in shape to TCI OPTI-GUARD™ Fits, and these filters not have any packing materials.
  • Provide low-impact filtration
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité