Eosine Y ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T0035-25G
TCIAT0035-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAT0035-25G
Eosine Y ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Eosine Y
Formule: C₂₀H₈Br₄O₅
Point de fusion: 295 °C
Numéro MDL: MFCD00036189
Numéro CAS: 15086-94-9
EINECS: 239-138-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27cf603f6b053d3ffdda06a2489522fbc9dfd9bb&vid=27cf603f6b053d3ffdda06a2489522fbc9dfd9bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 93.0 %
Lambda max. 515.0 to 519.0 nm (0.1mol/L NaOH sol.)
Absorbance (E1%1cm) min. 1,000 (0.1mol/L NaOH sol., 515.0 to 519.0 nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité