Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phloxine B ≥85.0% (par UV/Vis)

Fournisseur: TCI

T0050-25G
TCIAT0050-25GEA 55 EUR InStock
TCIAT0050-25G
Phloxine B ≥85.0% (par UV/Vis)
Phloxin B


Formule: C₂₀H₂Br₄Cl₄Na₂O₅
Numéro MDL: MFCD00070627
Numéro CAS: 18472-87-2
EINECS: 242-355-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Purity (UV-vis method) min. 85.0 % (calcd.on dried substance)
Lambda max. 536.0 to 540.0 nm (0.02mol/L AcONH4 sol.)
Drying loss max. 7.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité