Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,α,α',α'-Tétrabromo-o-xylène ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T0052-25G
TCIAT0052-25GEA 44 EUR InStock
TCIAT0052-25G
α,α,α',α'-Tétrabromo-o-xylène ≥96.0% (par GC)
α,α,α',α'-Tétrabromo-o-xylène


Formule: C₈H₆Br₄
Point d'ébullition: 346 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000131
Numéro CAS: 13209-15-9
EINECS: 236-176-2
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f103f80a72d33931bf69c63c26f9f7a889b9c03c&vid=f103f80a72d33931bf69c63c26f9f7a889b9c03c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité