Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T0059-25G T0059-100G
TCIAT0059-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAT0059-25G TCIAT0059-100G
3,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
3,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde


Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Point de fusion: 72…75 °C
Densité: 1,367 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003364
Numéro CAS: 86-81-7
EINECS: 201-701-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f25986735ed569294f3b86cf2c6518df72760202&vid=efeaa8d20066716b4da0d4984c46f695b9117e1a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité