Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2',6,6'-Tétrachloro-4,4'-isopropylidenediphénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

T0062-25G
TCIAT0062-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAT0062-25G
2,2',6,6'-Tétrachloro-4,4'-isopropylidenediphénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2',6,6'-Tétrachloro-4,4'-isopropylidenediphénol


Formule: C₁₅H₁₂Cl₄O₂
Numéro MDL: MFCD00002178
Numéro CAS: 79-95-8
EINECS: 201-237-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d334a52c0b59299c63c4cf447c4242204e9dcb4c&vid=d334a52c0b59299c63c4cf447c4242204e9dcb4c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité