Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4,5,6-Tetrachlorofluorescein

Fournisseur: TCI

T0066-1G
TCIAT0066-1GEA 22 EUR InStock
TCIAT0066-1G
3,4,5,6-Tetrachlorofluorescein
3,4,5,6-Tetrachlorofluorescein


Formule: C₂₀H₈Cl₄O₅
Numéro MDL: MFCD00010030
Numéro CAS: 6262-21-1
EINECS: 228-413-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Lambda max. 466.0 to 470.0 nm (Pyridine)
Absorbance (E1%1cm) min. 3.50 (Pyridine, 466.0 to 470.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité