Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,4,6-Tetrachlorophenol sodium salt ≥89.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T0069-25G
TCIAT0069-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAT0069-25G
2,3,4,6-Tetrachlorophenol sodium salt ≥89.0% (par GC)
2,3,4,6-Tetrachlorophenol sodium salt


Formule: C₆H₂Cl₄O
MW: 253,86 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019980
Numéro CAS: 131-61-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 89.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité