Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,α,2,6-Tétrachlorotoluène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T0073-25G
TCIAT0073-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAT0073-25G
α,α,2,6-Tétrachlorotoluène ≥98.0% (par GC)
2,6-Dichlorobenzal chloride


Formule: C₇H₄Cl₄
Point d'ébullition: 250°C
Numéro MDL: MFCD00016349
Numéro CAS: 81-19-6
EINECS: 201-332-0
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2e8c3dd77d494e94ff26ac4cb9a0196c7b5d56d&vid=c2e8c3dd77d494e94ff26ac4cb9a0196c7b5d56d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité