Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Tétradécanethiol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: n-Tetradecyl mercaptan, 1-Mercaptotetradecane, n-Tetradecanethiol, N-tetradecylmercaptan

T0082-25ML
TCIAT0082-25MLEA 62.7 EUR InStock
TCIAT0082-25ML
1-Tétradécanethiol ≥97.0% (par GC)
1-Tétradécanethiol


Formule: C₁₄H₃₀S
MW: 230,46 g/mol
Point d'ébullition: 310°C
Point de fusion: 7 °C
Densité: 0,8641 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022099
Numéro CAS: 2079-95-0
EINECS: 218-209-2
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7be6fac520ad86fabb53bcd65fb6b365067ba47d&vid=eaeec3785addf9c4fd7266eac9b648b805428617&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité